Learn More
Paradol, MedChemExpress
Código de producto. 16486506
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16486506 100 mg 100 miligramos
16426118 10 mg 10 miligramos
16418717 5 mg 5 miligramos
16412257 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16486506
Marca: Medchem Express HY14617
MedChemExpress Paradol is a pungent phenolic substance found in ginger and other Zingiberaceae plants. Paradol is an effective inhibitor of tumor promotion in mouse skin carcinogenesis, binds to cyclooxygenase (COX)-2 active site.
Paradol is a pungent phenolic substance found in ginger and other Zingiberaceae plants. Paradol is an effective inhibitor of tumor promotion in mouse skin carcinogenesis, binds to cyclooxygenase (COX)-2 active site.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paradol
CAS 27113-22-0
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo [6]-Gingerone [6]-Paradol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 140 mg/mL (502.89 mM)
SMILES COC1=C(O)C=CC(CCC(CCCCCCC)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 278.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.39
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death