Learn More
(±)-Ácido Paracónico, TRC
Código de producto. 30136956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136956 500 mg 500 miligramos
30135333 250 mg 250 miligramos
30006833 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP191200500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-89-5
Fórmula molecular C5H6O4
Peso molecular (g/mol) 130.1
Sinónimo Tetrahydro-5-oxo-3-furoic Acid, (Hydroxymethyl)succinic Acid gamma-Lactone, Tetrahydro-5-oxo-3-furancarboxylic Acid, 5-Oxotetrahydro-3-furancarboxylic Acid, (Hydroxymethyl)butanedioic Acid gamma-Lactone, Paraconic Acid, Pilosinic Acid, Tarconic Acid
Nombre IUPAC Ácido 5-oxooxolano-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1COC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Paraconic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O4/c6-4-1-3(2-9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0266