Learn More
paracetamol, Mikromol™
Código de producto. 17914266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17914266 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17914266 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0042.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Paracetamol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paracetamol
CAS 103-90-2
Nombres de analitos o componentes Paracetamol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetamide, N-(4-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 4'-hydroxy-, 4'-Hydroxyacetanilide, 4-(Acetylamino)phenol, 4-(N-Acetylamino)phenol, 4-Acetamidophenol, 4-Acetaminophenol, 4-Hydroxyacetanilide, APAP, Abensanil, Acamol, Acenol, Acenol (pharmaceutical), Acetagesic, Acetalgin, Acetaminofen, Acetaminophen, Algotropyl, Alpiny, Alvedon, Amadil, Anaflon, Anelix, Anhiba, Apamid, Apamide, Banesin, Ben-u-ron, Bickie-mol, Biocetamol, Calpol, Captin, Cetadol, Citramon P, Claratal, Clixodyne, Crocin, Dafalgan, Daga, Daphalgan, Datril, Dial-a-gesic, Dirox, Disprol, Doliprane, Dolprone, Duorol, Dymadon, Efferalgan, Endophy, Enelfa, Eneril, Eu-Med, Exdol, Febrilex, Febrilix, Febro-Gesic, Febrolin, Fendon, Fepanil, Finimal, Gattaphen T, Gelocatil, Hedex, Homoolan, Jin Gang, Korum, Lestemp, Liquagesic, Lonarid, Lyteca, Lyteca Syrup, Momentum, Multin, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, N-Acetyl-4-hydroxyaniline, N-Acetyl-p-aminophenol, NAPA, NAPA (analgesic), NAPAP, NSC 109028, NSC 3991, Napafen, Naprinol, Nebs, Nobedon, Ortensan, Pacemo, Pacemol, Paldesic, Pamol, Panadol, Panadol Actifast, Panadol Extend, Panaleve, Panasorb, Panets, Panodil, Paracetamol, Paracetamol DC, Paracetamole, Paralen, Paramol, Paraspen, Parelan, Parmol, Pasolind N, Pedric, Perfalgan, Phenaphen, Phendon, Pinex, Pinex (pharmaceutical), Prodafalgan, Puerxitong, Pyrinazine, Resfenol, Resprin, Rhodapop NCR, Salzone, Sara, Tabalgin, Tachipirina, Tapar, Temlo, Tempanal, Tempra, Tralgon, Tylenol, Valadol, Valgesic, Vick Pyrena, p-(Acetylamino)phenol, p-Aceaminophenol, p-Acetamidophenol, p-Acetoaminophen, p-Hydroxyacetanilide, panadeine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 151.16
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,0633 g/mol