Learn More
paracetamol, Lipomed
Código de producto. 30461389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461389 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30461389 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPAR28450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Paracetamol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paracetamol
CAS 103-90-2
Nombres de analitos o componentes Paracetamol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Sinónimo Acetamide, N-(4-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 4'-hydroxy-, 4'-Hydroxyacetanilide, 4-(Acetylamino)phenol, 4-(N-Acetylamino)phenol, 4-Acetamidophenol, 4-Acetaminophenol, 4-Hydroxyacetanilide, APAP, Abensanil, Acamol, Acenol, Acenol (pharmaceutical), Acetagesic, Acetalgin, Acetaminofen, Acetaminophen, Algotropyl, Alpiny, Alvedon, Amadil, Anaflon, Anelix, Anhiba, Apamid, Apamide, Banesin, Ben-u-ron, Bickie-mol, Biocetamol, Calpol, Captin, Cetadol, Citramon P, Claratal, Clixodyne, Crocin, Dafalgan, Daga, Daphalgan, Datril, Dial-a-gesic, Dirox, Disprol, Doliprane, Dolprone, Duorol, Dymadon, Efferalgan, Endophy, Enelfa, Eneril, Eu-Med, Exdol, Febrilex, Febrilix, Febro-Gesic, Febrolin, Fendon, Fepanil, Finimal, Gattaphen T, Gelocatil, Hedex, Homoolan, Jin Gang, Korum, Lestemp, Liquagesic, Lonarid, Lyteca, Lyteca Syrup, Momentum, Multin, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, N-Acetyl-4-hydroxyaniline, N-Acetyl-p-aminophenol, NAPA, NAPA (analgesic), NAPAP, NSC 109028, NSC 3991, Napafen, Naprinol, Nebs, Nobedon, Ortensan, Pacemo, Pacemol, Paldesic, Pamol, Panadol, Panadol Actifast, Panadol Extend, Panaleve, Panasorb, Panets, Panodil, Paracetamol, Paracetamol DC, Paracetamole, Paralen, Paramol, Paraspen, Parelan, Parmol, Pasolind N, Pedric, Perfalgan, Phenaphen, Phendon, Pinex, Pinex (pharmaceutical), Prodafalgan, Puerxitong, Pyrinazine, Resfenol, Resprin, Rhodapop NCR, Salzone, Sara, Tabalgin, Tachipirina, Tapar, Temlo, Tempanal, Tempra, Tralgon, Tylenol, Valadol, Valgesic, Vick Pyrena, p-(Acetylamino)phenol, p-Aceaminophenol, p-Acetamidophenol, p-Acetoaminophen, p-Hydroxyacetanilide, panadeine
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 151.16
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,0633 g/mol