Learn More
Paracetamol EP Impureza F (Acetaminofén USP Compuesto relacionado F), Mikromol™
Descripción
Paracetamol EP Impureza F (Acetaminofén USP Compuesto relacionado F)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenol |
| CAS | 100-02-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Nitrophenol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H5 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Paracetamol Imp. F (EP), Acetaminophen USP Related Compound F, Acetaminophen USP RC F, 4-Nitrophenol, Ph Eur Paracetamol Impurity F, SKF-30569, p-nitrophenol, Acetaminophen Related Compound F, Paracetamol Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-nitrofenol |
| Mostrar más |