Learn More
Paracetamol EP Impureza E, Mikromol™
Descripción
Paracetamol EP Impureza E
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyacetophenone |
| CAS | 99-93-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Hydroxyacetophenone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H8 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone (4-Hydroxyacetophenone), 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone, Paracetamol Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxifenil)etanona |
| Mostrar más |