Learn More
Paracetamol EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30051548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051548 25 mg 25 miligramos
17973256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051548 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0042.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Paracetamol EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide)
CAS 3964-54-3
Nombres de analitos o componentes N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide), N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. C (EP), 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, Paracetamol Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(9)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1
Nombre IUPAC N-(3-cloro-4-hidroxiphenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 185.61
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185,0244 g/mol