Learn More
Paracetamol-D4 (Acetaminofén-D4) 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paracetamol-D4 |
| CAS | 64315-36-2 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H5 N O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Paracetamol-D4, Acetaminophen-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c([2H])c1O |
| Nombre IUPAC | N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 155.19 |
| Mostrar más |