Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paraben internal standard mix solution |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 67-64-1, 1581694-95-2, 1416711-53-9 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | -95°C (Data refer to the solvent.) |
| Punto de ebullición | 55°C to 57°C (1.013 hPa) (Data refer to the solvent.) |
| Sinónimo | 6-[(R)-hydroxy[(2aS,3R,4S,5aS,7R)-2,2a,3,4,5,5a,6,7-octahydro-3-methyl-4-(sulfooxy)-1H-1,8,8b-tri |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Cantidad | 1 mL |
| Grado | Estándar analítico |