Learn More
Ácido Parabánico, TRC
Código de producto. 30427367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30427367 10 g
1 options
Código de producto. 30427367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19100010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-89-8
Fórmula molecular C3 H2 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 114.06
Nombre IUPAC Imidazolidina-2,4,5-triona
SMILES O=C1NC(=O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parabanic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h(H2,4,5,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0065