Learn More
Para Red, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | para Red |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11N3O3/c20-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)19(21)22/h1-10,20H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.08 |