Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo para, contenido de colorante aprox. 95 %
Código de producto. 10581961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10581961 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10581961 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 146300250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Para Red
Fórmula molecular C16H11N3O3
Número MDL MFCD00003908
Beilstein 16, 165
Sinónimo 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.27
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Para Red
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.