Learn More
MedChemExpress para-iodoHoechst 33258
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 20.5 mg/mL (38.36 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Peso molecular | 534.39 g/mol |
| CAS | 158013-43-5 |