Learn More
para-Cipermetrina, TRC
Código de producto. 30134715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134715 250 mg 250 miligramos
30007293 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989400250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61732-64-7
Fórmula molecular C22H19Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 416.3
Sinónimo 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid Cyano(4-phenoxyphenyl)methyl Ester
Nombre IUPAC [ciano-(4-fenoxifenil)metil] 3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES Cl/C(Cl)=C\C1C(C(OC(C2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)C#N)=O)C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material para-Cypermethrin
Nombres de analitos o componentes para-Cypermethrin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-8-10-16(11-9-14)27-15-6-4-3-5-7-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.0742