Learn More
Isómero para-Clotrimazol, TRC
Código de producto. 30134954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134954 500 mg 500 miligramos
30012848 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587405500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23593-71-7
Fórmula molecular C22 H17 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 344.84
Sinónimo 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-difenilmetilimidazol
SMILES Clc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-13-11-20(12-14-21)22(25-16-15-24-17-25,18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.108
Porcentaje de pureza >95%