Learn More
MedChemExpress PAR-4 Agonist Peptide, amide
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 352017-71-1 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 680.79 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | PAR-4-AP∣ AY-NH2 |