Learn More
MedChemExpress PAR-4 Agonist Peptide, amide TFA
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.93% |
| CAS | 1228078-65-6 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 794.82 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 250 mg/mL (314.54 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (125.81 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | PAR-4-AP TFA∣AY-NH2 TFA |