Learn More
Paquinimod, MedChemExpress
Código de producto. 16483018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483018 10 mg 10 miligramos
16464326 100 mg 100 miligramos
16459586 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100442
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Paquinimod (ABR 25757) is a specific inhibitor of S100A8/S100A9. Paquinimod rescues the pneumonia with substantial reduction of viral loads in SARS-CoV-2-infected mice.
Paquinimod (ABR 25757) is a specific inhibitor of S100A8/S100A9. Paquinimod rescues the pneumonia with substantial reduction of viral loads in SARS-CoV-2-infected mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paquinimod
Forma física Solid
CAS 248282-01-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ABR 25757
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (356.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(C=CC=C2CC)N(C)C1=O)N(CC)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 350.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.41
Porcentaje de pureza 98.0%