Learn More
Paprotrain, MedChemExpress
Código de producto. 16493328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493328 10 mg 10 miligramos
16464576 100 mg 100 miligramos
16459866 50 mg 50 miligramos
16432726 25 mg 25 miligramos
16426057 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16493328 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY101298
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Paprotrain is a cell-permeable inhibitor of the kinesin MKLP-2, inhibits the ATPase activity of MKLP-2 with an IC50 of 1.35 μM and a Ki of 3.36 μM and shows a moderate inhibition activity on DYRK1A with an IC50 of 5.5 μM.
Paprotrain is a cell-permeable inhibitor of the kinesin MKLP-2, inhibits the ATPase activity of MKLP-2 with an IC50 of 1.35 μM and a Ki of 3.36 μM and shows a moderate inhibition activity on DYRK1A with an IC50 of 5.5 μM.
Spécification
Nombre del producto químico o material Paprotrain
Forma física Solid
CAS 57046-73-8
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11N3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (407.70 mM)
SMILES N#C/C(C1=CNC2=CC=CC=C21)=C\C3=CN=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 245.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.28
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.