Descripción
- Ideal para usar en aplicaciones generales de etiquetado y códigos de barras donde es necesario quitar o reposicionar la etiqueta.
- Diseñado para ser removible después de 30 días del cartón, acero inoxidable, vidrio y polipropileno cuando se utiliza en condiciones ambientales.
- Cumple con RoHS según la enmienda MCV 2005/618/EC a la Directiva RoHS 2002/95/EC.
- Se requiere una cinta para imprimir este material.
- Utilice el número de pieza IP-R6100 para BradyPrinter i5100 o BRADY IP™ Impresora de etiquetas en serie; use R6100 para una impresora diferente.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Extraíble |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Papel |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |