Learn More
Brady™ Etiquetas de papel para impresoras M6/M7
Código de producto. 17811579
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,9 x 0,75 in
1 x 2 in
1 x 3 in
1,9 x 3 in
1,9 x 4 in
2 x 1 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Altura (métrico):
22,86 mm
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) unitSize
17811579 0,9 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 22,86 mm paquete de 250
17858114 1 x 2 in M610, M710, M611, BMP61, BMP71 25,4 mm paquete de 1000
17808124 1 x 3 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm paquete de 100
17838214 1,9 x 3 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 48,26 mm paquete de 100
17821629 1,9 x 4 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 48,26 mm paquete de 100
17818854 2 x 1 in M710, BMP71 50,8 mm paquete de 100
17848394 2 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 50,8 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17811579 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173906
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de papel con adhesivo de goma permanente proporcionan un buen contraste y resistencia a las manchas para aplicaciones de transferencia térmica e impresión de códigos de barras.
  • El rollo de etiquetas de papel blanco mate incluye un adhesivo de caucho permanente
  • Esta opción de bajo coste es ideal para todos los proyectos de etiquetado general
  • Temperatura de servicio de -°40 C a °50 C (-40 °F a 122 °F)
  • Fabricado con adhesivo permanente B-424
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Papel
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de código de barras, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +50 °C
Grosor (imperial) 0,0035 in
Grosor (métrico) 0.089 mm
Dimensiones (L x An) 0,9 x 0,75 in
Longitud (imperial) 0,9 in
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm
Altura (métrico) 22,86 mm
Alternate Part Number M6-80-424