Learn More
Beskrivelse
- Carretes planos (versiones con fuelle disponibles a pedido)
- Corte al largo deseado y selle con calor el extremo inferior para crear bolsas de las dimensiones adecuadas.
- Fabricado con papel de fibra virgen de primera calidad de 68 g/m2 y película transparente multicapa teñida de verde.
- Sellos de riel triplemente termosellados en los dos lados
- Rendimiento de pelado limpio excepcional y alta resistencia de sellado.
- Marcado CE según el Reglamento de Productos Sanitarios (UE) 2017/745, clase I
- Cumple con EN ISO 11607-1 y EN 868-5
- Indicadores de esterilización para vapor (de verde a morado) y óxido de etileno (de amarillo a marrón), conformes con la norma EN ISO 11140-1
Tekniske data
Tekniske data
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, clase I; ES ISO 11607; EN 868-5; ES ISO 11140-1 |
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Color | Tinte verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Papel de grado médico, película de poliéster/polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
| Rango de temperatura de sellado | 160 °C a 190 °C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?