Learn More
HALYARD™ Carretes de esterilización de papel y película
Código de producto. 18898450 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
18898450 250 mm cada uno
30274666 100 mm cada uno
30274771 150 mm cada uno
30274710 200 mm cada uno
30274769 75 mm paquete de 2
18808460 300 mm cada uno
30274701 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 18898450 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor 48524
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Los carretes de esterilización de papel y película permiten la creación de sistemas de barrera estériles duraderos y de alto rendimiento de la longitud que necesita.
  • Carretes planos (versiones con fuelle disponibles a pedido)
  • Corte al largo deseado y selle con calor el extremo inferior para crear bolsas de las dimensiones adecuadas.
  • Fabricado con papel de fibra virgen de primera calidad de 68 g/m2 y película transparente multicapa teñida de verde.
  • Sellos de riel triplemente termosellados en los dos lados
  • Rendimiento de pelado limpio excepcional y alta resistencia de sellado.
  • Marcado CE según el Reglamento de Productos Sanitarios (UE) 2017/745, clase I
  • Cumple con EN ISO 11607-1 y EN 868-5
  • Indicadores de esterilización para vapor (de verde a morado) y óxido de etileno (de amarillo a marrón), conformes con la norma EN ISO 11140-1
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, clase I; ES ISO 11607; EN 868-5; ES ISO 11140-1
Tipo de tapón Sello térmico
Color Tinte verde
Desechables Un solo uso
Material Papel de grado médico, película de poliéster/polipropileno
Esterilidad No estéril
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Rango de temperatura de sellado 160 °C a 190 °C
Método de esterilización Vapor, ETO
Longitud (imperial) 200m
Anchura (imperial) 250 mm
Tipo de producto Tambor de esterilización
Longitud (métrico) 200m
Anchura (métrico) 250 mm