Learn More
Benchmark Scientific™ Papel para impresora de autoclave BioClave
Descripción
- Papel de repuesto para impresora BioClave
- 3 rollos de 50 pies cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Papel para impresora de repuesto |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora para autoclave BioClave |
| Modelo | BioClave |
| Tipo de producto | Papel de impresora |
| Peso (imperial) | 0.5 lb. |
| Peso (métrico) | 0.23 kg |