Learn More
Papaveroxina, TRC
Código de producto. 30416124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416124 10 mg 10 miligramos
30409910 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19052010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106982-92-7
Fórmula molecular C22H25NO7
Peso molecular (g/mol) 415.44
Sinónimo 6-[(S)-Hydroxy[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]methyl]-2,3-dimethoxybenzaldehyde, [S-(R*,S*)]-6-[hydroxy(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)methyl]-2,3-dimethoxybenzaldehyde
Nombre IUPAC 6-[(S)-hidroxi-[(5R)-4-metaxi-6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolina-5-il]metil]-2,3-dimetoxibenzaldehído
SMILES COc1ccc([C@H](O)[C@@H]2N(C)CCc3cc4OCOc4c(OC)c23)c(C=O)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Papaveroxine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO7/c1-23-8-7-12-9-16-21(30-11-29-16)22(28-4)17(12)18(23)19(25)13-5-6-15(26-2)20(27-3)14(13)10-24/h5-6,9-10,18-19,25H,7-8,11H2,1-4H3/t18-,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1631