Learn More
Papaverine, TRC
Código de producto. 30135424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135424 500 mg 500 miligramos
17921945 100 mg 100 miligramos
17900595 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP190503500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-74-2
Fórmula molecular C20 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 339.38
Sinónimo Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl- (8CI), 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline, NSC 136630, Papaverin, Papaverine
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dimetoxifenil)metilo]-6,7-dimetoxiisoquinolina
SMILES COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Papaverine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1471
Porcentaje de pureza >95%