Learn More
Clorhidrato de papaverina, Mikromol™
Código de producto. 18032940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18032940 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18032940 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1225.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de papaverina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Papaverine Hydrochloride
CAS 61-25-6
Nombres de analitos o componentes Papaverine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H21 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Papaverine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl-, hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7,3',4'-Tetramethoxy-1-benzylisoquinoline hydrochloride, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline hydrochloride, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride, Artegodan, Cardiospan, Cardoverina, Cepaverin, Cerebid, Cerespan, Dispamil, Drapavel, Dynovas, Myobid, Optenyl, Pameion, Panergon, Papavarine chlorhydrate, Papaverinium chloride, Papaversan, Paptial TR, Pavabid, Pavacap, Pavacen, Pavadel, Pavagen, Pavakey, Pavased, Paveron, Ro-Papav, Spasmo Nit, Therapav, Vasal, Vasorin, Vasospan, Noscapine Hydrochloride Hydrate Impurity A as Hydrochloride, Noscapine Impurity A as Hydrochloride, Noscapine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxiisoquinolina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 375.85
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 375,1237 g/mol