Learn More
Clorhidrato de papaverina, LoGiCal
Código de producto. 30463873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463873 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463873 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1225.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Papaverine Hydrochloride
CAS 61-25-6
Nombres de analitos o componentes Papaverine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H21 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Papaverine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl-, hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7,3',4'-Tetramethoxy-1-benzylisoquinoline hydrochloride, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline hydrochloride, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride, Artegodan, Cardiospan, Cardoverina, Cepaverin, Cerebid, Cerespan, Dispamil, Drapavel, Dynovas, Myobid, Optenyl, Pameion, Panergon, Papavarine chlorhydrate, Papaverinium chloride, Papaversan, Paptial TR, Pavabid, Pavacap, Pavacen, Pavadel, Pavagen, Pavakey, Pavased, Paveron, Ro-Papav, Spasmo Nit, Therapav, Vasal, Vasorin, Vasospan, Noscapine Hydrochloride Hydrate Impurity A as Hydrochloride, Noscapine Impurity A as Hydrochloride, Noscapine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxiisoquinolina; clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 375.85
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 375,1237 g/mol