Learn More
Clorhidrato de papaverina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10107843 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10107843 100 g Frasco de vidrio 100 g
10522421 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10606914 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10107843 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 207221000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 61-25-6 | C20H21NO4·ClH | 375.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-25-6
Fórmula molecular C20H21NO4·ClH
Peso molecular (g/mol) 375.85
Número MDL MFCD00012745
Clave InChI UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
PubChem CID 6084
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxiisoquinolina; clorhidrato
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Papaverine hydrochloride
Punto de fusión 226.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 21, 222
Índice Merck 15, 7122
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.85
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino