Learn More
Clorhidrato de papaverina-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Papaverine-d3 |
| CAS | 113718-66-4 |
| Fórmula molecular | C20 2H3 H18 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H/i4D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])Oc1cc2c(Cc3ccc(OC)c(OC)c3)nccc2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6-metoxi-7-(trideuteriometoxi)isoquinolina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 378.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.1426 |