Learn More
Papaverina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315940 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315940 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15845500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Papaverine
CAS 58-74-2
Nombres de analitos o componentes Papaverine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H21 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3
SMILES COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxiisoquinolina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 339.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1471 g/mol