Learn More
Papaveraldine, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Papaveraldine |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19NO5/c1-23-15-6-5-13(10-16(15)24-2)20(22)19-14-11-18(26-4)17(25-3)9-12(14)7-8-21-19/h5-11H,1-4H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.3686 |