Learn More
Papaveraldine, TRC
Código de producto. 30003839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003839 1 g 1 g
30008823 100 mg 100 miligramos
30011477 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1904001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 522-57-6
Fórmula molecular C20 H19 N O5
Peso molecular (g/mol) 353.3
Sinónimo NSC 94266, Papaveraldin, 6,7-Dimethoxy-1-veratroylisoquinoline;
Nombre IUPAC (6,7-dimetoxiisoquinolina-1-il)-(3,4-dimetoxifenil)metanona
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=O)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Papaveraldine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO5/c1-23-15-6-5-13(10-16(15)24-2)20(22)19-14-11-18(26-4)17(25-3)9-12(14)7-8-21-19/h5-11H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.3686