Learn More
Papain (grado técnico), TRC
Código de producto. 30007416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30007416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP190450100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Papain
CAS 9001-73-4
Fórmula molecular C9H14N4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Adolph's Meat Tenderizer, Arbuz, Caroid, Collupulin, Collupulin L, Cristalase;
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
SMILES O=C(CCC(NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O)OCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 226.23