Learn More
MedChemExpress Papaína
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9001-73-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (Need ultrasonic) |