Learn More
Ácido pantoténico (grado técnico, contiene lactona), TRC
Código de producto. 30132771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132771 2.5 g 2.50 g
30011170 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1903052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-83-4
Fórmula molecular C9 H17 N O5
Peso molecular (g/mol) 219.24
Sinónimo β-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, Pantothenic acid, D- (8CI), β-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, (R)-, (+)-Pantothenic acid, (D)-(+)-Pantothenic acid, Chick antidermatitis factor, D(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-β-alanine, D-Pantothenic acid, N-[(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-β-alanine, Pantothenic acid, Vitamin B3, Vitamin B5
Nombre IUPAC ácido propanoico 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pantothenic acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1107