Learn More
Ácido Pantoténico Sal Hemicalcio, TRC
Código de producto. 30135065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135065 100 g 100 g
30137560 25 g 25 g
17937354 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP190300100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-08-6
Fórmula molecular 2 C9 H16 N O5 . Ca
Peso molecular (g/mol) 476.53
Sinónimo D-Pantothenic Acid Calcium, β-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, calcium salt (2:1), Calcium bis[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate], Calcium, bis(pantothenato)- (7CI), Pantothenic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), β-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calcium salt (2:1), (R)-, (+)-Pantothenic acid calcium salt, Calcium D-(+)-N-(α,γ-dihydroxy-β,β-dimethylbutyryl)-β-alaninate, Calcium D-(+)-pantothenate, Calcium D-pantothenate, Calcium pantothenate, Calpan, Calpanate, Dextro calcium pantothenate, N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-β-alanine calcium, NSC 36292, Pancal, Panthoject, Pantholin, Panthothenic acid hemicalcium salt, Pantothenate calcium, Pantothenic acid calcium salt, Pantothenic acid hemicalcium salt, Vitamin B5 calcium salt
Nombre IUPAC calcio; 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino] propanoato
SMILES [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Pantothenate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.1683
Porcentaje de pureza >95%