Learn More
Ácido (+)-pantoténico, sal de calcio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10467070 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10467070 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10467070 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/0295/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 190°C
CAS 137-08-6
Color Blanco
pH 6.8 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C18H32CaN2O10
Número MDL MFCD00002766
Sinónimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
Clave InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Nombre IUPAC calcio;ácido 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 476.54
PubChem CID 131847364
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.52g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Densidad Vapor Density: 16.4