Learn More
Ácido pantoténico calcio 10 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326886 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326886 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15845000AL10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Pantothenate
CAS 137-08-6
Nombres de analitos o componentes Calcium Pantothenate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C9 H16 N O5 . Ca
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Calcium bis[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate], Calcium, bis(pantothenato)- (7CI), Pantothenic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), (+)-Pantothenic acid calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate, Calcium D-pantothenate, Calcium pantothenate, Calpan, Calpanate, Dextro calcium pantothenate, NSC 36292, Pancal, Panthoject, Pantholin, Panthothenic acid hemicalcium salt, Pantothenate calcium, Pantothenic acid calcium salt, Pantothenic acid hemicalcium salt, Vitamin B5 calcium salt, beta-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, calcium salt (2:1), beta-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calcium salt (2:1), (R)-, Calcium D-(+)-N-(alpha,gamma-dihydroxy-beta,beta-dimethylbutyryl)-beta-alaninate, N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-beta-alanine calcium, SKF-D-58861X
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
SMILES [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-]
Nombre IUPAC calcio;3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 476.53
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 476,1683 g/mol