Learn More
Ácido pantoténico-13C3,15N Sal hemicalcica, TRC
Código de producto. 17938664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17938664 1 mg 1 miligramo
17940095 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17938664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1903021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356786-94-2
Fórmula molecular 2 13C3 C6 H16 15N O5 . Ca
Peso molecular (g/mol) 484.47
Sinónimo β-Alanine-1,2,3-13C3-15N, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, calcium salt (2:1), β-Alanine-13C3-15N, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, calcium salt (2:1) (9CI), Vitamin B5 (β-alanine-13C3,15N) calcium salt, Vitamin B5-[13C6,15N2], Calcium Pantothenate-[13C6,15N2], Pantothenic acid-13C3,15N hemicalcium salt, D-Pantothenic acid-13C3,15N hemicalcium salt (β-alanine-13C3,15N)
Nombre IUPAC calcio; 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino](1,2,3-^{13}C_{3})propanoato
SMILES [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13C](=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13C](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pantothenic acid-13C3,15N hemicalcium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.1825
Porcentaje de pureza >95%