Learn More
Pantoprazol, TRC
Código de producto. 30135908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135908 250 mg 250 miligramos
30135976 1 g 1 g
17901215 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP190003250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102625-70-7
Fórmula molecular C16 H15 F2 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 383.37
Sinónimo (±)-Pantoprazole, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Pantoprazole, 2-[[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-difluoromethoxy-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Altopan, BY 1023, Pantocid, Pantopan, Pantoprazole, Pantozol, Protium, Protium (pharmaceutical), SKF 96022, Zovanta
Nombre IUPAC 5-(difluorometóxi)-2-[(3,4-dimetaxipiridina-2-il)metilsulfinilo]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantoprazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0751
Porcentaje de pureza >95%