Learn More
N-óxido de sulfona de pantoprazol, Mikromol™
Código de producto. 30459546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459546 4 x 25 mg 100 miligramos
30052294 25 mg 25 miligramos
17933416 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459546 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0099.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de sulfona de pantoprazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantoprazole Sulfone N-Oxide
CAS 953787-55-8
Nombres de analitos o componentes Pantoprazole Sulfone N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 F2 N3 O6 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pantoprazole Sulphone N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N3O6S/c1-25-13-5-6-21(22)12(14(13)26-2)8-28(23,24)16-19-10-4-3-9(27-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Nombre IUPAC 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxi-1-oxidopiridin-1-io-2-il)metilsulfonil]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 415.37
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.065 g/mol