Learn More
Pantoprazol Sulfona, TRC
Código de producto. 30006943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006943 100 mg 100 miligramos
30004366 25 mg 25 miligramos
30004963 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP183016100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127780-16-9
Fórmula molecular C16 H15 F2 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 399.37
Sinónimo 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Sulphone
Nombre IUPAC 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridina-2-il)metilsulfonilo]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantoprazole Sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.07
Porcentaje de pureza >95%