Learn More
Pantoprazol Sulfona, TRC
Código de producto. 30004366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004366 25 mg 25 miligramos
30006943 100 mg 100 miligramos
30004963 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP18301625MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127780-16-9
Fórmula molecular C16 H15 F2 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 399.37
Sinónimo 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Sulphone
Nombre IUPAC 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridina-2-il)metilsulfonilo]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantoprazole Sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.07
Porcentaje de pureza >95%