Learn More
N-óxido de sulfona de pantoprazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pantoprazole Sulfone N-Oxide |
| CAS | 953787-55-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H15 F2 N3 O6 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pantoprazole Sulphone N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15F2N3O6S/c1-25-13-5-6-21(22)12(14(13)26-2)8-28(23,24)16-19-10-4-3-9(27-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC |
| Nombre IUPAC | 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxi-1-oxidopiridin-1-io-2-il)metilsulfonil]-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 415.37 |
| Mostrar más |