Learn More
Pantoprazol Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30012155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012155 500 mg 500 miligramos
30011161 250 mg 250 miligramos
17901305 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP183000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138786-67-1
Fórmula molecular C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 405.35
Sinónimo Pantoprazole sodium, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Nolpaza, Pantecta, Pantoloc, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Somac, Zurcal
Nombre IUPAC sodio; 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridina-2-il)metilsulfinil]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantoprazole sodium
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.0571