Learn More
Pantoprazol sódico, LoGiCal
Código de producto. 30457603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457603 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457603 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0099.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantoprazole sodium
CAS 138786-67-1
Nombres de analitos o componentes Pantoprazole sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pantoprazole Sodium, 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Pantoloc, Pantoprazole sodium, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Zurcal
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Nombre IUPAC sodio;5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metilsulfinil]benzimidazol-1-uro
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 405.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 405,0571 g/mol