Learn More
Óxido de Pantoprazol N, TRC
Código de producto. 30133077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133077 50 mg 50 miligramos
30005169 25 mg 25 miligramos
17955015 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP18301050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953787-60-5
Fórmula molecular C16 H15 F2 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 399.37
Sinónimo Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
Nombre IUPAC 5-(difluorometaxi)-2-[(3,4-dimetoxi-1-oxidopiridina-1-ium-2-il)metilsulfinil]-1H-benzimidazol
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantoprazole N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.07
Porcentaje de pureza >95%