Learn More
N-óxido de pantoprazol, Mikromol™
Descripción
N-óxido de pantoprazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pantoprazole N-Oxide |
| CAS | 953787-60-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Pantoprazole N-Oxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H15 F2 N3 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC |
| Nombre IUPAC | 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxi-1-oxidopiridin-1-io-2-il)metilsulfinil]-1H-benzimidazol |
| Mostrar más |