Learn More
Pantoprazol, Mikromol™
Descripción
Pantoprazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pantoprazole |
| CAS | 102625-70-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Pantoprazole |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C16 H15 F2 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (±)-Pantoprazole, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Pantoprazole, 2-[[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-difluoromethoxy-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Altopan, BY 1023, Pantocid, Pantopan, Pantoprazole, Pantozol, Protium, Protium (pharmaceutical), SKF 96022, Zovanta |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC |
| Nombre IUPAC | 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metilsulfinil]-1H-benzimidazol |
| Mostrar más |